missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Half Fraser Supplement

Product Code. 11484209
Change view
Click to view available options
Quantity:
10/Pk.
For 2.25L of base
Unit Size:
Pack of 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11484209 10/Pk. Pack of 10
13235399 For 2.25L of base Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484209 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SR0166E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00 €
    329.20 € / Pack of 10
    Save 178.80 €
    35% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

The Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.

Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.

  • Add to Fraser Broth Base, Part No. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Description Half Fraser Supplement
Form Freeze-dried
Product Type Microbiology Media
Quantity 10/Pk.
Yield Each vial for 225mL medium
Species Listeria
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.