missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | p-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-59-9 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C7H7ClO2S |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.65 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?