Learn More
Palladium(II) acetate, trimer, 99.98% (metals basis), Pd 47% min
Beschreibung
Palladium(II) acetate is a catalyst of choice for a wide variety of reactions such as vinylation, Wacker process, Buchwald-Hartwig amination, carbonylation, oxidation, rearrangement of dienes (e.g., Cope rearrangement), C-C bond formation, reductive amination, etc. Precursor to Pd(0), other Pd(II) compounds of catalytic significance, and Pd nanowires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | ∼205°C (decomposition) |
| Color | Red to Brown |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 5 g |
| Linear Formula | [Pd(C2H3O2)2]3 |
| Merck Index | 14,6991 |
| Solubility Information | Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. |
| IUPAC Name | palladium(2+);diacetate |
| Formula Weight | 673.46 |
| Percent Purity | 99.98% |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.