missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium Silver foil, 0.025mm (0.001in) thick

Product Code. 15473915
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15473915 25 x 25 mm Each
15483915 50 x 50 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15473915 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045003.FF
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Palladium Silver foil
Name Note 0.025mm (0.001 in.) thick
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Pd:Ag; 77:23 wt%
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.18g/25x25mm
Form Foil
Assay Percent Notes (metals basis excluding Pt)
MDL Number MFCD02091738
Percent Purity 99.9%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.