Learn More
Beschreibung
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix is optimized for targets of importance in animal health and to function in the presence of PCR inhibitors. The mix is supplied in one tube suitable for 100 reactions. With the exception of PCR primers and probes for your target, the master mix contains everything you need for real-time PCR, including:
- AmpliTaq Gold™ ultrapure thermostable DNA polymerase designed for automatic hot start, to minimize nonspecific PCR products
- Optimized buffer and dNTP concentration, for reliable PCR
- Passive internal reference, based on proprietary ROX™ dye, for precise data analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature. |
| Detection Method | Primer-probe |
| Form | Liquid |
| Format | Tube |
| PCR Method | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase |
| Reaction Speed | Fast or Standard |
| For Use With (Equipment) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode |
| Passive Reference Dye | ROX (Pre-mixed) |
| Product Line | Ambion, Path-ID |
| Mehr anzeigen |
For Veterinary Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.