missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Stay protected while taking calls wirelessly or listening to the radio in noisy environments
- Level dependent function lets the user hear surrounding noise and converse with colleagues
- Wireless Bluetooth™ connection to your mobile phone allows you to manage phone calls directly in the headset
- Wireless Bluetooth™ range up to 10 m (Class 2)
- Telephone calls can be managed simultaneously with a call on the communication radio
- Communication on 8 channels in the PMR 446 MHz band
- 38 sub channels allow users to communicate individually using the same channel
- Integrated noise cancelling microphone
- Automatically switches off after two hours of non-use to save batteries
Spécification
Spécification
| Product Type | Headset |
| Includes | Headband |
| Model | MT53H7A4410WS5 |
| Noise Level | 30 dB |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?