missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorodecane Sulfonic Acid, TRC

Código de producto. 30041329
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30041329 25 mg 25mg
30041186 50 mg 50mg
30041305 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30041329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28654025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 335-77-3
Molecular Formula C10HF21O3S
Molecular Weight (g/mol) 600.14
Synonym 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Especificaciones

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
Formula Weight 599.93
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Perfluorodecane sulfonic acid
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.