missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 12776719 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
20 μL
25 μL
50 μL
175 μL
200 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Color:
Black
Clear
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4800
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12776719

missing translation for 'mfr': Axygen™ RRF25CBKRS

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Volume ranges from 20 to 200μL

  • Racked
  • Black and Clear tips available
  • With Liquid level sensing
  • Nonsterile and Presterilized tips
  • Blue, Red and Green rack color inserts

Order Info

96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Volume (Metric) 25 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Black
Rack Color Green
Autoclavable Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase, and Pyrogen free
Format Rack
Tip Style Automation, Liquid Level Sensing, Round
Packaging SBS Rack
Quantity 50 Racks/Cs.
For Use With (Equipment) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Material Polyethylene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato