missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PermaSleeve™ White High Temp Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Beschreibung
- Industrial grade, fade-resistant, flame-retardant
- Meets the requirements of NASA Vacuum Outgassing specification SP-R-0022A
- Can be used in applications that require greater resistance to harsh chemicals such as fuels, lubricants and high power cleaning solvents
- Made of B-345 polyvinylidene
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | PVDF |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Wire and Cable Labeling |
| For Use With (Equipment) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?