missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Pestle

Product Code. 10342252 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
5 mL
Unit Size:
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10342252

Brand: Wheaton™ 357966

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Tekniske data

Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 6.35mm
Capacity (Metric) 2 mL
Material Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Product Type Pestle
For Use With (Application) For sterile homogenization
For Use With (Equipment) For use with the Potter-Elvehjem 2mL Tissue Grinder
Pestle Material Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.