missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pevonedistat hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473998
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
1mg
200mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16473998

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY10484

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.

Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.

Spezifikation

Chemical Name or Material Pevonedistat hydrochloride
CAS 1160295-21-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H26ClN5O4S
Quantity 10 mg
Synonym MLN4924 hydrochloride
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (208.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (20.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@H]1[C@H](C[C@@H](C1)N2C=CC3=C(N=CN=C32)N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O)(N)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 479.98
Formula Weight 479.98
Percent Purity 95.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt