missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-05180999, MedChemExpress

Product Code. 16494428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16494428 10 mg 10mg
16493076 25 mg 25mg
16440747 50 mg 50mg
16427157 5 mg 5mg
16405326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16494428 Supplier Medchem Express Supplier No. HY111371

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.

PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.

Specifications

Chemical Name or Material PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H17F3N8
Quantity 10 mg
Synonym PF-999
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Molecular Weight (g/mol) 414.39
Formula Weight 414.39
Percent Purity 98.93%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.