missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ PF 5006739

Description
PF 5006739 is a potent casein kinase 1δ/ε inhibitor (IC50 values are 3.9 and 17 nM, respectively). Mediates circadian rhythm phase-delaying effects in vivo. Attenuates opioid drug seeking behavior in addiction in vivo models.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(3-isoxazolylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1293395-67-1 |
| Assay Percent Range | >98% |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C22H22FN7O |
| Formula Weight | Observed MW: 419.46 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?