missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol Red, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™

Product Code. 15548824 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Unit Size:
25mL
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
15548824 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25mL
15538824 5 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15548824 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. T25403

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Chemische Identifikatoren

CAS 143-74-8
Molecular Formula C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
MDL Number MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1

Spezifikation

Formula Weight 354.39
Grade BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantity 25 g
Chemical Name or Material Phenol Red
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.