missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 81-93-6 |
| Melting Point | >300°C |
| Color | Green |
| Packaging | Glass Jar |
| Molecular Formula | C18H15ClN4 |
| MDL Number | MFCD00036335 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958 |
| InChI Key | SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenosafranin
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?