missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Pheos Safety Helmet

Product Code. 17669795 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Model:
B-S-WR
B-WR
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model Packungsgröße
17669795 B-WR Each
17679795 B-S-WR Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17669795 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9772042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.60 €
    23.90 € / Pack of 1
    Save 1.70 €
    6% Off
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Uvex Pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell easily withstands pressure from the side and fulfils all safety-related requirements for construction or industrial work.

  • General features:
    • Suspension harness with wheel ratchet system for variable width adjustment
    • Safety helmet with helmet torch slot on the front
    • Euroslot adapters on the side (30 mm) for attaching earmuffs and the uvex pheos visor system
  • Protection features:
    • Meets EN 397 standard and additional requirements for very low temperatures (-30°C) and molten metal (MM) splash
  • Comfort features:
    • Suspension harness with wheel ratchet system for variable width adjustment
    • Six-point textile band attachment ensures excellent fit and comfort
    • Three adjustable air vents for maximum ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance EN397
Color White
For Use With (Equipment) Hard Hats
For Use With (Application) Industry, Road Construction Works, Sewage and Pipeline Construction, Concrete and Construction Work, Brickwork, Stonemasonry, Plasterwork, Demolition and Dismantling Work, Bridge and Tunnel Construction, High Street Construction, Metalwork
Material Bioplastic
Model B-WR
Product Type Safety Helmet
Size 52 to 61 cm
Ventilated Vented
Head Style Front Brim
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.