missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Phosphodiesterase 4 Inhibitor

Product Code. 15416399
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15416399

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ J64453.#0

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Quantity 5 mg
Description Pale Yellow
Content And Storage 2°C to 8°C
For Use With (Application) Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD
CAS 346440-86-6
Molecular Formula C14H15N3O4
Formula Weight 289.29g/mol
Synonym Ethyl 3,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sensitivity Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt