missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BMH (bismaleimidohexane)

Code produit 10581284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10581284 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10581284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22330
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Crosslink sulfhydryls to sulfhydryls (cysteine residues in proteins or peptides) with this long crosslinker composed of maleimide groups and 11-atom (13.0A) spacer arm.

Thermo Scientific™ Pierce BMH is a long-arm, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).

Highlights:

  • Reactive groups: maleimide (homobifunctional)
  • Reactive toward: sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Reactivity Sulfhydryl-Sulfhydryl
Cleavable No
Description BMH
Molecular Weight (g/mol) 276.29
PEGylated No
Spacer Arm Length 13.0 Å
Content And Storage Upon receipt store at 4°C.
Cell Permeability Yes
Shipping Condition Ambient
Product Line Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Form Powder
Quantity 50 mg
Solubility DMF, DMSO
Format Standard
Water Soluble No
Product Type Crosslinker
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BMH (bismaleimidohexane)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash hands thoroughly after handling.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.