missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | Mass Spectrometer |
| Product Type | Intact Protein Standard Mix |
| Product Line | Pierce |
| Content And Storage | 1 vial, store at -5 to -30°C |
| Shipping Condition | Wet Ice |
| Final Product Type | Intact Proteins |
| Workflow Step | Calibration |
| Quantity | 1 x 76 μg |
| Form | Powder |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?