missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Available as a fixed or variable volume, PIPETMANTM L air-displacement pipettes cover a full volume range, including:
- Variable volume single channel models covering a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models covering a volume range from 0.5 μL to 1200 μL, including four models equipped with V-ring (VR) at the bottom of the tip holders for a proper fit with most tip brands, covering a volume range from 20 μL to 300 μL
- Fixed volume single channel models covering a volume range from 1 μL to 5000 μL
Spécification
Spécification
| Compatible Tips | Most major brands |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Dispensing Speed | Manual |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | Pipette Tip 2 to 200 μL |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Model | 12x200LVR |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
