missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirimicarb-d6, TRC

Product Code. 30408913
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Unit Size:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30408913 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30408913 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP5087692.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Molecular Formula C11 2H6 H12 N4 O2
Quantity 2.5 mg
Synonym Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
InChI Formula InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name [2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 244.32
Formula Weight 244.1806
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.