missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars

Produktkod. 16285771 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (Metric):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantity:
10/Pk.
2/Pk.
5/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Pack of 5

Produktkod. 16285771

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars provide greater turbulence than cylindrical stir bars.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable

Specifikationer

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (Metric) 4.5 mm
Length (Metric) 12 mm
Quantity 10/Pk.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.