missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappes Systeme™ Plastic Cross Divider
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cross Divider |
| Color | Transparent |
| Material | Plastic |
| For Use With (Equipment) | Precision storage grance |
| Quantity | 1/Pk. |
| Dimensions (L x W) | 153 x 105 mm (WxH) |
| Height (Metric) | 105 mm |
| Width (Metric) | 153 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?