missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Finned Plug for Disposable Tubes

Product Code. 11371195
Change view
Click to view available options
Color:
Neutral
Red
Unit Size:
Pack of 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
11371195 Neutral Pack of 1000
11301205 Red Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 11371195 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8830900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00 €
    16.61 € / Pack of 1000
    Save 11.39 €
    40% Off
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designed with flexible fins to create a snug fit.

  • Made from polyethylene
  • Available in different colors

Tekniske data

Certifications/Compliance CE-IVD
Product Type Finned Plug
Material Polyethylene
Color Neutral
For Use With (Equipment) 11 to 13 mm Tubes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.