missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum wire, 0.762mm (0.03in) dia, hard, 99.95% (metals basis)

Product Code. 11337787
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 cm
30 cm
50 cm
Unit Size:
10cm
30cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11337787 10 cm 10cm
11327787 30 cm 30cm
11317787 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11337787 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014195.BS
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6-4-7440
Molecular Formula Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL Number MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]

Spezifikation

Quantity 10 cm
Packaging Shrink-wrapped
Percent Purity 99.95%
Chemical Name or Material Platinum wire

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.