missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Packaging™ Polyethylene Clinical Waste Sack

Product Code. 12423070
Change view
Click to view available options
Color:
Orange
Yellow
Unit Size:
Pack of 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
12423070 Yellow Pack of 200
12433070 Orange Pack of 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12423070 Supplier Alpha Packaging™ Supplier No. 12423070
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Made of polyethylene. Alpha Packaging™ Polyethylene Clinical Waste Sack provides safe storage of clinical waste.

  • Polyethylene
  • For incineration

Spezifikation

Color Yellow
Dimensions (L x W) 735 x 900 mm
For Use With (Application) Clinical for incineration.
Material Polyethylene
Product Type Waste Sack
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.