Learn More
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99%
Beschreibung
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 100 g |
| Odor | Amine-like |
| Solubility Information | Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone. |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 |
Sicherheit und Handhabung
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
- P391-Collect spillage.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.