missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 12 C4

Product Code. 10256501 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 kg
1 kg
Unit Size:
1000g
100g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10256501

Brand: Macherey-Nagel™ 711022.100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Specifica

Particle Size 10 to 15 μm
Pore Size 300 Å
Stationary Phase POLYGOPREP 300 to 12
pH 2 to 8
Quantity 0.1 kg
Sorbent POLYGOPREP C4
Type Polygoprep
For Use With (Application) Liquid Chromatography
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato