missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortar
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- With spout for easy pouring
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Outer | 65mm |
| Product Type | Mortar |
| Material | Porcelain |
| Includes | With spout |
| Capacity (Metric) | 70 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?