missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Tetrachloroplatinate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Product Code. 10274680 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Vial
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10274680 1 g Vial 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10274680 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7170/43

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Melting Point 250°C
CAS 10025-99-7
Color Brown-Red
pH 4 to 5
Physical Form Solid
Quantity 1 g
Molecular Formula Cl4H4K2Pt
MDL Number MFCD00011378
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
InChI Key JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
IUPAC Name dipotassium tetrachloroplatinumdiuide
Molecular Weight (g/mol) 419.11
PubChem CID 61440
Formula Weight 415.1g/mol
Packaging Vial
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Mention de danger
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.