missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Tetrachloroplatinum(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Potassium Tetrachloroplatinum(II) |
| CAS | 10025-99-7 |
| Molecular Formula | Cl4 Pt . 2 K |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt |
| InChI Formula | InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4 |
| SMILES | [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.09 |
| Formula Weight | 412.7676 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?