missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™

Product Code. 15675990 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15675990 100 g 100g
15685990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15675990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60592100G
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 6100-20-5
Molecular Formula C4H3KO8
Molecular Weight (g/mol) 218.16
MDL Number MFCD00150443,MFCD00150443
InChI Key GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC Name potassium oxalic acid hydrogen oxalate
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O

Especificaciones

Quantity 100 g
Linear Formula KH3(C2O4)2 · 2H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formula Weight 254.19g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Chemical Name or Material Potassium tetraoxalate dihydrate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.