missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ PPM-3

Product Code. 30306747
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packungsgröße
30306747 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30306747 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 8116/5
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ERK5 Degrader (PROTAC™)

PPM-3 is a potent and selective ERK5 Degrader (PROTAC™) (IC50 = 62.4 nM). PPM-3 degrades ERK5 in HCT116, h1975, HepG2, MDA-MB-231, PC-3, and A375 tumor cell lines (DC50 values are 5.6, 11.5, 13.7, 22.7, 23.5 and 41.4 nM respectively). PPM-3 has no effect on tumor cell growth directly but influences tumor development by affecting the differentiation of macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material (2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-(4-((5,11-Dimethyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-2-yl)amino)-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)heptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carbo
CAS 3032388-42-1
Quantity 5 mg
Product Line Tocris
Target Active Degraders
Molecular Formula C54H69N11O6S
Purity 0.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.