missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ ProCulture™ Fittings

Product Code. 10443382 Shop All Corning Products
Click to view available options
Product Type:
Combination Sidearm
Dual Sidearm
Media Handling Dual Sidearm
Sidearm
Triple Sidearm
Description:
1 Tube
2 Tubes, Angled
2 Tubes, Straight
3 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
For Use With (Equipment):
1 L Sidearm Spinner Flask
15 L Sidearm Spinner Flask
3 L Sidearm Spinner Flask
500 L Sidearm Spinner Flask
6 L Sidearm Spinner Flask
8 L Sidearm Spinner Flask
8, 15 L Sidearm Spinner Flask
Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10443382

Brand: Corning™ 4519172

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.

  • Used to secure pH, O2­, or temperature sensors in large spinner flasks with vertical sidearms
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • The 316 sensors are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.


Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description 1 Tube
Diameter (Metric) Tubing 18 mm
Material Stainless Steel
For Use With (Application) inserting 18mm dia. probes used to secure pH, O2, or temperature sensors
For Use With (Equipment) Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
Includes Insert, O-ring, sealing cap
No. per Case Each
Product Type Sidearm
Autoclavable Autoclavable
Sterility Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt