missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propargylamine, Hydrochloride, TRC

Product Code. 30421478
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
10 g
Unit Size:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30421478 5 g -
30423258 10 g -
30421332 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421478 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7625255G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15430-52-1
Molecular Formula C3 H5 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 91.54
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NCC#C

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Formula Weight 91.0189
Chemical Name or Material Propargylamine, Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.