missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ ProShield™ 20 Blue

Artikelnummer. 15461255 Alle ansehen DuPont Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15461255

missing translation for 'mfr': DuPont™ D15338211

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed to protect workers from certain substances with a high level of comfort. Dupont™ ProShield™ 20 Blue Hooded Coverall is typically used for protection against particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6).

  • Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6
  • EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) - on inside
  • Stitched external seams
  • Nylon zipper with flap
  • Available in blue in sizes S to XXXL (a white garment is also available).
  • 2-piece hood.
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Hooded Coveralls
Size 2X-Large
Material SMS Fabric
Color Blue
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic
Neck Style Hooded
Closure Type Zipper with Storm Flap
Seam Type Stitched
Protection Class Category III, Type 5 and 6
Certifications/Compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Size (Metric) Chest 116 to 124 cm
For Use With (Application) For workers seeking protection against dirt and grime during light duty work and other industries
Quantity 50/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

The user should make the risk assessment to determine the protection required.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt