missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Protective Coverall 4565

Artikelnummer. 17805666
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
Pack of 20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17805666

Marke: 3M™ 7100256144

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protective Coverall 4565 has desirable comfort features and provides a strong barrier to certain chemicals, liquid sprays and particles.

  • Wear 3M™ Protective Coverall 4565 for an ideal barrier to hazardous particles, limited liquid splashes and sprays to Type 4
  • Fresh white coverall 4565 has recognizable red taped seams and meets a variety of standards, including chemical protective clothing EN 14126 Infective agents, EN 1073-2 Nuclear particulate resistance, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 and Type 5 Dust EN ISO 13982-1, and Type 4 Liquid Spray EN 14605
  • Taped seams reduce skin exposure points through tearing and reduced risk of inward leakage by chemicals or particles
  • Offers Til class 2 in Particulate Radioactive Contamination EN1073-2, meaning it has very good particle hold out as well as liquid spray resistance
  • Made with a non-microporous PE laminate for chemical protection with permeation-tested resistance against certain chemicals
  • Knitted cuffs, elasticated waist and ankles make the wearer more comfortable and increase freedom of movement, while the ultra-low linting material reduces environmental contamination
  • Anti-static treatment meeting EN 1149, which reduces static discharge and risk of spark and ignition
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Cleanroom Coveralls
Size Large
Gender Unisex
Material Polypropylene
Color White
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Neck Style Hooded
Hood Type 3-panel
Closure Type 2-way Zipper
Seam Type Taped
Sterility Non-sterile
Resistance Bloodborne Pathogens
No. of Pockets None
For Use With (Application) Controlled Environments
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt