Learn More
Abnova™ PTEN/CEN10p FISH Probe
Description
Includes
DAPI Counterstain (1500ng/mL) 250μL
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
- Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
- Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
- Identify gene amplification, loss, and translocation
- High signal to noise ratio
- Low cross reactivity
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
| Label or Dye | FITC, Texas Red |
| For Use With (Application) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) |
| Includes | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL |
| Location | 10q23, 10p11.22 |
| Probe | PTEN, CEN10p |
| Product Type | PTEN/CEN10p FISH Probe |
| Quantity | 200 μL |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.