missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring

Product Code. 12641156 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (Metric):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12641156

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Autoclavable

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 50 mm
Shape Cylinder, Pivot ring
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt