missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic™ PVC Immersion Probes
Description
- Accessories for hand-held meters Series P700
- PT100 immersion probe
- Immersion probe Pt100
- -50 to +350°C, Cl. B, 150 x 3mm
- Handheld meter accessory
Specifications
Specifications
| Type | Immersion Probe |
| Description | 3mm dia. |
| Material | PVC |
| Sensor Types | Class 1/10 |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +450°C |
| Length (Metric) | 300 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?