missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver

Product Code. 12425376
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Each
Pack of 5
Product Code. Height (Metric) Cone Size unitSize
12425376 100 mm 19/26 Each
12415376 90 mm 14/23 Each
12059111 125 mm 24/29 Each
12069111 140 mm 29/32 Each
15547950 110 mm 24/29 Pack of 5
5 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12425376

Brand: Quickfit RA9/22

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Plain bend without vent

Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver adapters are available in a range of cone sizes.

  • Plain bend without vent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 100 mm
Height (English) 3.9 in.
Cone Size 19/26
Product Type Receiver Adapter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.