missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinoline-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10128554
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10128554 10 g 10g
10786895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10128554 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC04501EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-01-2027
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 10349-57-2
Molecular Formula C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
MDL Number MFCD00047613
InChI Key VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
PubChem CID 82571
IUPAC Name quinoline-6-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1

Spezifikation

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 10 g
Formula Weight 173.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Quinoline-6-carboxylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.