missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-2-Phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31449368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31449368 100 g
31443828 25 g
31434632 10 g
31442337 1 g
31435191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31449368 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11237100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

CAS 7782-26-5
Molecular Formula C9H10O2
MDL Number MFCD00063140
Quantity 100 g
SMILES C[C@H](C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (R)-2-Phenylpropanoic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.