Learn More
Tocris Bioscience™ NADPH Reduced form Tetrasodium Salt
Cofactor for many anabolic enzymes
Brand: Tocris Bioscience™ 5515/100
This item is not returnable.
View return policy
Description
NADPH reduced form tetrasodium salt is a cofactor for many anabolic enzymes which use NADPH as a reducing agent.Specifications
| NADPH reduced form tetrasodium salt | |
| β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2'-phosphate reduced tetrasodium salt | |
| Soluble to 50mM in water | |
| Bioactive Small Molecule |
| 2646-71-1 | |
| 100 mg | |
| Solid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use