missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 (1 mg/mL in Methanol), TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 1020719-68-9 |
| Molecular Formula | C10 2H4 H9 N3 O |
| Quantity | 1 mL |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.25 |
| Formula Weight | 195.131 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?