missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, 30mm

Product Code. 12678586 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
30 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Unit Size
12678586 30 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12678586 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. E90

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Description 30mm
Material Glass
Type Embryo Dish
Diameter (Metric) 30 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.