missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus E-Selectin/CD62E Fc Protein

Product Code. 18788566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18788566 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18788566 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 11308ES100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Measured by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of U937 human histiocytic lymphoma cells. The ED50 for this effect is 75.0-600 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Accession Number XP_005539998.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 6401
Molecular Weight (g/mol) M.W. Observed: 110-132 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 85 kDa
Quantity 100 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived cynomolgus monkey E-Selectin/CD62E protein Cynomolgus Monkey E-Selectin/CD62E (Trp22-Pro556) (N-terminus) Accession # XP_005539998.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <1.0 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM1, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, SELE, selectin E
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein E-Selectin/CD62E
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.