missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin B Protein

Codice prodotto. p-7148372
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15944278

Marca: enQuireBio™ QP1057010ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the Cyclophilin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Gene ID (Entrez) 5479
Name Cyclophilin B Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gene Symbol PPIB
Biological Activity Specific activity is > 220 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MLLPGPSAAD EKKKGPKVTV KVYFDLRIGD EDVGRVIFGL FGKTVPKTVD NFVALATGEKGFGYKNSKFH RVIKDFMIQG GDFTRGDGTG GKSIYGERFP DENFKLKHYG PGWVSMANAGKDTNGSQFFI TTVKTAWLDG KHVVFGKVLE GMEVVRKVES TKTDSRDKPL KDVIIADCGK IEVEKPFAIA KE
Buffer 1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl 8.0, 20mM NaCl, 0.5mM DTT and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato