missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Eyes absent homolog 2 Protein

Product Code. p-7152665
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15909299

Brand: enQuireBio™ QP6005ec10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Eyes absent homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Accession Number NP_005235.3
Gene ID (Entrez) 2139
Name Eyes absent homolog 2 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol EYA2
Protein Length Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence MVELVISPSL TVNSDCLDKL KFNRADAAVW TLSDRQGITK SAPLRVSQLF SRSCPRVLPR QPSTAMAAYG QTQYSAGIQQ ATPYTAYPPP AQAYGIPSFS TSPTGQSPYT YQMHGTTGFY QGGNGLGNAA GFGSVHQDYP SYPGFPQSQY PQYYGSSYNP PYVPASSICP SPLSTSTYVL QEASHNVPNQ SSESLAGEYN THNGPSTPAK EGDTDRPHRA SDGKLRGRSK RSSDPSPAGD NEIERVFVWD LDETIIIFHS LLTGTFASRY GKDTTTSVRI GLMMEEMIFN LADTHLFFND LEDCDQIHVD DVSSDDNGQD LSTYNFSADG FHSSAPGANL CLGSGVHGGV DWMRKLAFRY RRVKEMYNTY KNNVGGLIGT PKRETWLQLR AELEALTDLW LTHSLKALNL INSRPNCVNV LVTTTQLIPA LAKVLLYGLG SVFPIENIYS ATKTGKESCF ERIMQRFGRK AVYVVIGDGV EEEQGAKKHN MPFWRISCHA DLEALRHALE LEYL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.