missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Accession Number | NP_001269086.1 |
| Gene ID (Entrez) | 24140 |
| Name | FTSJ1 Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | FTSJ1 |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion